Learn More
Platin(IV)-bromid,99.99 % (Metallbasis), min. 37.1 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396548
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68938-92-1
Summenformel Br4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 514.70
MDL-Nummer MFCD00016289
InChI-Schlüssel DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide
IUPAC-Name tetrabromoplatinumtetrakis(ylium)
SMILES Br[Pt+4](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) bromide
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel PtBr4
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 514.73
Reinheit (%) 99.99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 37.1% min.