Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Diese Silikonschläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie für allgemeine Laboranwendungen. Platinvernetzte Silikonschläuche zeichnen sich durch ihre hervorragende Hitzebeständigkeit und ihren geringen Druckverformungsrest aus.
Marke:  Masterflex™ 95802-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11848671
  • 376.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt USP Klasse VI
  • Schlauch ist hergestellt gemäß GMP
  • Temperaturbereich: -50 bis 230 °C (-58 bis 446° F )
  • Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
FDA, USP, USDA, GMP
Silikon
-50 °C
Durchscheinend
4.8 mm
11.1 mm
Steril
230 °C