Learn More
Platinruß, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Specifications
Chemischer Name oder Material Platinum black
Farbe Weiß
Namenshinweis 98% Pt
Schmelzpunkt 1772.0°C
Siedepunkt 3827.0°C
Dichte 21.45
Strukturformel Pt
Menge 5 g
Fieser 01,890; 02,332
Merck Index 15, 7644
Formelmasse 195.08
Reinheit (%) ≥97.5% (Pt)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Show More Show Less
Product Identifier
  • Platinum black