Learn More
Platin auf Aktivkohle, 10 % Pt, ca. .50 % Feuchtigkeit, Thermo Scientific Chemicals
43.01 CHF - 779.88 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10013863
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195240010
1 g Glasflasche
43.01 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10552601
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195240100
10 g Glasflasche
217.08 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10562601
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195240500
50 g Glasflasche
779.88 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
Platin
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spezifikation
Platinum on activated carbon
7440-06-4
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Platin
23939
195.08
Pulver
Schwarz
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
10% (Pt)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
GHS P Statement:
Keep cool. Protect from sunlight.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Produktidentifikator
  • Platinum on activated carbon, 10% Pt, ca. 50% moisture