Learn More
Platin, 3 % auf Kohlepaste, B103032-3
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Namenshinweis | 3% on carbon paste, B103032-3 |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Geruch | Geruchsneutral |