Learn More
Kartell™ Exsikkatorplatte aus Polycarbonat
Nützlich als Halterung für Tiegel, Petrischalen usw.
Marke:  Kartell™ 0055100
Artikelnummer. 11929888
  • 75.25 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht geeignet für den Einsatz mit Heißtiegeln.
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Zur Verwendung bei Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
7 mm
Exsikkatorplatte
Polypropylen
10/Packung
Tiefe: 140,5mm
Kartell Filtrations- und Vakuum-Exsikkator, Teilenummer: 10365821