Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
Marke: Microspec™ B2G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 12,000 Plastic Culture Loops
- Microseal Pouch of 20
- 200 mm length
- Sterile EtO
Spezifikation
Single-use | |
7.8 in. | |
Plastic | |
Standard | |
Inoculating Loop | |
Nicht autoklavierbar |
5 μL | |
200 mm | |
Steril | |
Blau | |
Yes |