Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.0
Artikelnummer. 15405499
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES, is used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
PIPES kommt als Pufferlösung in der Biochemie zum Einsatz. PIPES hat pKa in der Nähe des physiologischen pH-Wertes, was es für die Zellkulturarbeit nützlich macht. PIPES minimiert nachweislich den Lipidverlust beim Puffern der Glutaraldehydhistologie in Pflanzen- und Tiergewebe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00006159
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.