Learn More
Piperazinhhydrat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piperazine hydrate |
Schmelzpunkt | 42°C to 46°C |
Farbe | Weiß |
pH | 11 to 12 |
Siedepunkt | 125°C to 130°C |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Geruch | Weak, characteristic |
Menge | 5000 g |
UN-Nummer | UN2579 |
Formelmasse | 86.14 (Anhydrous) |