Learn More
Piperazinhhydrat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417737
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-63-2
Summenformel C4H22N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.228
MDL-Nummer MFCD00149389
InChI-Schlüssel AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC-Name Piperazin;hexahydrat
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperazine hydrate
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Farbe Weiß
pH 11 to 12
Siedepunkt 125°C to 130°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Weak, characteristic
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2579
Formelmasse 86.14 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets