Learn More
α-Pinene, 97 %, stabilisiert mit α-Tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10584634
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 80-56-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-56-8
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00001339
InChI-Schlüssel GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
PubChem CID 6654
ChEBI CHEBI:36740
IUPAC-Name 4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Specifica
Chemischer Name oder Material α-Pinene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -55.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 154.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 1 kg
Merck Index 15, 7556
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Stabilisator 0.8% alpha-tocopherol
Viskosität <7 mm2/s (40°C)
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato