Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LDH Zytotoxizitäts-Assay-Kit
Quantitative Messung von Laktose-Dehydrogenase, in Medien freigesetzt aus beschädigten Zellen als Biomarker für zelluläre Zytotoxizität und Zytolyse, mithilfe eines kolorimetrischen Assays.
Marke: Thermo Scientific™ 88954
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Quantitative Bestimmung von Lactose-Dehydrogenase (LDH), die als Biomarker für zelluläre Zytotoxizität und Zytolyse von beschädigten Zellen in das Medium freigesetzt wird, mit dem kolorimetrischen Thermo Scientific™ Pierce LDH-Zytotoxizitäts-Assay-Kit.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Pierce LDH Cytotoxicity Assay Kit misst die extrazelluläre LDH in Kulturmedien über eine enzymatische Reaktion, die zur Bildung eines roten Formazan-Produkts führt, das spektrophotometrisch gemessen werden kann. Lactatdehydrogenase (LDH) ist ein zytosolisches Enzym, das ein Indikator für die zelluläre Toxizität ist. Der Assay ist ideal für Hochdurchsatz-Screening und bietet eine sichere Alternative zu radioaktiven Zytotoxizitäts-Assays.Leistungsmerkmale:
Praktisch – Hinzufügen – Mischen – Ablesen-Format für adhärente und Suspensionszellen
Kolorimetrisch – Quantitative Messung der LDH-Freisetzung durch die Bildung eines farbigen Produkts
Robust – Nutzt stabile LDH-Enzymaktivität als zytotoxischen Marker
Flexibel – Ideal für Hochdurchsatz-Screening geeignet
Nicht radioaktiv – Sichere Alternative zu 51Cr-freisetzenden Zytotoxizitäts-Assays
Enthält:
Das Kit enthält Substrat-Mix, Assaypuffer, 10x Lysepuffer, Stopplösung und LDH-Positivkontrolle
Erfordert:
Mikrotiterplatten-Lesegerät, das bei einer Absorption von 490 nm und 680 nm abliest, transparente 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, die mit Spektralphotometern kompatibel ist, und Mehrkanalpipette
Empfohlen für:
- Messung der In-vitro-Zytotoxizität, vermittelt durch Chemikalien, Immunzellen, siRNA oder microRNA
- Nachweis der Zytolyse im Bioreaktor oder in 3D-Gewebe-Verfahren (Tissue Engineering)
Spezifikation
Pierce LDH-Zytotoxizitäts-Assay-Kit | |
1000-Reaktionen-Kit | |
Stopp-Lösung, 60 ml, Substratmischung, 5 x Lyophilisat, LDH-Positivkontrolle, 30 µl, Assaypuffer, 5 x 0.6 ml, Assay Buffer, 5 x 0.6mL | |
1000 Reaktionen in 96-Well-Platten oder 4000 Reaktionen in 384-Well-Platten |