Learn More
Invitrogen™ Pierce™ Cleaved PARP In-Cell ELISA Kit
Messen Sie mit diesem Ganzzell-Mikrotiterplatten-Assay aktivierte (gespaltene) Poly(ADP-Ribose)-Polymerase (PARP) und Tubulin anhand spezifischer Antikörper, die mittels Fluoreszenz- oder TMB-Substrat nachgewiesen werden.
Marke:  Invitrogen™ 62224
Artikelnummer. 11577950
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Cleaved PARP In-Cell ELISA Kits sind kolorimetrische und fluoreszierende Mikrotiterplatten-Assays, die für die Messung von aktivierter (gespaltener) Poly(ADP-ribose-)-Polymerase (PARP) und Tubulin in ganzen Zellen optimiert sind.
Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP) verwendet Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (oxidierte Form) NAD als Substrat, um den Transfer von ADP-Ribose auf eine Vielzahl von nukleären Proteinakzeptoren zu katalysieren. Die Proteolyse von PARP zu seinem resistenten 85 kDa-Fragment ist ein früher Marker für den programmierten Zelltod (Apoptose) und wird durch das CPP32-Protein Caspase vermittelt. Die Spaltung tritt zwischen Adp216 und Gly217 auf, einer Stelle in PARP, der artenübergreifend erhalten ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P09874
Unkonjugiert
ELISA-Kit
96 Mikrotiterplatten-Wells mit über Nacht Zellkulturen
Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
ADPRT,ADPRT 1,ADPRT1,ARTD1,PARP,PARP-1,PPOL,pADPRT-1
DyLight™ 680, DyLight™ 800
RUO
2 bis 8 °C
1 h 20 min
Pierce Cleaved PARP Near Infrared In-Cell ELISA Kit
Multikomponentenkit mit fluoreszierenden Konjugaten
Überstand
Human
142
Blockierungspuffer, 20x Tris-gepufferte Salzlösung, Surfact-Amps 20, Surfact-Amps X-100, DyLight™ 680 Ziege-Anti-Maus-IgG (H+L), DyLight 800 Ziege-Anti-Kaninchen-IgG (H+L), Versiegelungseinheit für dünne Platten, Komponenten, die nur in den zielspezifischen Kits enthalten sind: Antikörper #1 und Antikörper #2
96 Tests
Überstände (10,000 Zellen)
Human
24 h