Learn More
Pierce™ 20X Tris-HEPES-SDS-Puffer
Diese platzsparende Stammlösung eignet sich zur Herstellung von Tris-HEPES-SDS-Laufpuffer, der für die Gel-Elektrophorese (SDS-PAGE) mit Precise Precast Gels erforderlich ist.
Marke: Thermo Scientific 28368
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 20X Tris-HEPES-SDS Buffer ist eine platzsparende Lagerlösung für die Vorbereitung des Tris-HEPES-SDS-Laufpuffers, der für die Gelelektrophorese (SDS-PAGE) mit Thermo Scientific™ Precise und Pierce Precast Gelen erforderlich ist.
Thermo Scientific Pierce 10x- und 20x-konzentrierte Puffer sind gebrauchsfertig und müssen nicht vor Verwendung mit Reinstwasser versetzt werden.Leistungsmerkmale:
Anwenderfreundlich – Keine zu öffnenden Pakete und kein Pulver zum Auflösen
Erhöhte Genauigkeit – Schließt aus, dass Pulverreste in der Packung verbleiben
Zeitsparend – 10x- oder 20x-Konzentrate reduzieren Wartezeiten, da kein Pulver in die Lösung gebracht werden muss
Platzersparnis – Die Lagerung als konzentrierter Bestand minimiert den Platzbedarf für Lösungen mit großen Volumina
Bestellhinweis:
Ergibt bei 20-facher Verdünnung in Wasser 0.1 M Tris, 0.1 M HEPES und 3 mM SDS, pH 8
Empfohlen für:
Laufpuffer für SDS-PAGE mit Thermo Scientific Precise™ und Pierce™ Precast Gels
Spezifikation
Pierce 20X Tris-HEPES-SDS-Puffer | |
Elektrophorese | |
500 ml | |
1X = 0.1 M Tris, 0.1 M HEPES, 3 mM SDS, pH 8 |