Learn More
PIAS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | PIAS3 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16841724
|
Proteintech
13486-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16831724
|
Proteintech
13486-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The PIAS3 antibody detects PIAS3 (68 kDa) as well as its sumoylated form (85 kDa) in some normal mouse tissues, breast and brain tumor cell lines.
The PIAS (protein inhibitor of activated STAT) proteins play a crucial role as transcriptional coregulators in various cellular pathways, including the STAT, p53 and the steroid hormone signaling pathway. The PIAS protein family includes at least five evolutionarily conserved genes, including PIAS3. The major function of the PIAS proteins is the control of gene transcription and can also act as small ubiquitin-like-modifier (SUMO) E3 ligases. PIAS3 binds specifically to STAT3 following the stimulation of STAT3. Increased expression of PIAS3 has been observed in several human cancers, including lung, breast, and brain tumors, but not in anaplastic lymphoma kinase-positive T/null-cell lymphomas, indicating that PIAS3 plays multiple roles in different tissue and cell types.Spezifikation
PIAS3 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O54714, O70260, Q9Y6X2 | |
10401, 229615, 83614 | |
PIAS3 Fusion Protein Ag4304 | |
Primary | |
-20°C | |
PIAS3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
E3 SUMO protein ligase PIAS3, PIAS3, ZMIZ5 | |
PIAS3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |