Learn More
Phosphorsäure, Multi-Compendial, NF, J.T.Baker™
275.00 CHF - 661.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15507804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Avantor J.T.Baker
0268-00
500 ml PVC-beschichtete Glasflasche
275.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15517804
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
0268-03
2.5 l Glasflasche
396.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
14801332
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
0268-05
2.5 l Glasflasche, Einzelversand
661.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15527804
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
0268-06
4 l Poly-Flasche
520.00 CHF
4 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Chemische Identifikatoren
7664-38-2
97.994
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CHEBI:26078
OP(=O)(O)O
H3O4P
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
1004
Phosphorsäure
Spezifikation
Phosphorsäure
1 l = 1.69 kg
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
OP(=O)(O)O
97.994
CHEBI:26078
Multi-Kompendium/NF
7664-38-2
H3O4P
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Phosphorsäure
1004
98
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.