missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-STAT5A (Ser726) Rabbit anti-Human, Polyclonal, ProteinTech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 28951-1-AP-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aliquoting is unnecessary for -20°C storage.
Phospho-STAT5A (Ser726) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-STAT5A (Ser726) in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
Phospho-STAT5A (Ser726) | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
STAT5A | |
AA959963; mammary gland factor; mammary gland factor STAT5A; mammary gland factor; transcription factor; Mgf; Mpf; signal transducer and activator of transcription 5; signal transducer and activator of transcription 5a; signal transducer and activator of transcription factor 5A; STAT; STAT5; STAT5A; STAT5A, Mammary Gland Factor; STAT5A/MGF; STAT5B; STATA5 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
6776 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
150 μg/mL | |
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.1% sodium azide | |
P42229 | |
STAT5A | |
Peptide | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur