Learn More
Elf Komponenten Phenol-Standardlösung,2000μ g/ml von jedem, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Standardlösung mit elf Komponenten |
Verpackung | Ampulle |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Chlor-3-Methylphenol (CAS:59-50-7), 2-Chlorphenol (CAS:95-57-8), 2,4-Dichlorphenol (CAS:120-83-2), 2,4-Dimethylphenol (CAS:105-67-9), 2,4-Dinitrophenol (CAS:51-28-5), 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol (CAS:534-52-1), 2-Nitrophenol (CAS:88-75-5), 4-Nitrophenol (CAS:100-02-7), Pentachlorphenol (CAS:87-86-5), Phenol (CAS:108-95-2), 2,4,6-Trichlorphenol (CAS:88-06-2) |
Konzentration | 2000 μg/mL |
UN-Nummer | 1593 |
Typ | Standardlösung für organische Mehrkomponenten |
Element | 4-Chlor-3-Methylphenol, 2-Chlorphenol, 2,4-Dichlorphenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorphenol, Phenol, 2,4,6-Trichlorphenol |
Solvent or Matrix | Dichlormethan |
Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Standard solution 11 Components in dichloromethane
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.