Learn More
Phenolphthalein TS/RS-Lösung gemäß United States Pharmacopeia (USP), Reagecon
BIOPHARMA
Für die Verwendung in einzelnen Monographien der United States Pharmacopeia (USP) bestimmt, getestet und zertifiziert nach einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB-Ref. 264T).
Marke:  Reagecon USP4201
Artikelnummer. 13499038
  • 207.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Referenzstandard der United States Pharmacopeia (USP), Referenzmaterial der United States Pharmacopeia (USP)
  • Für die Verwendung in einzelnen Monographien der United States Pharmacopeia (USP) bestimmt.
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025-akkreditierter Testmethode (INAB-Ref. 264T)
  • NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
Braune Winchester-Flasche
Flüssig
Titration und USP-Monographien
100 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • phenolphthalein TS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, phenolphthalein