Learn More
Phenolphthalein, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -114 °C |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Geruch | Geruchsneutral |
Farbe | Farblos |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phenolphtalein 1 g/l in ethanol indicator solution
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenolphtalein indicator, ethanol