Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol25:24:1, gebrauchsfertige gesättigte wässr. Lösg., pH-Wert 5.2
Artikelnummer. 15405805
Click to view available options
Menge:
100 mL
400 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
400 Milliliter
Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Gemisch im Verhältnis 25:24:1 (v/v/v), CAS-Nr. 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, ist eine Lösung zur Aufreinigung von Nukleinsäuren.
Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 is used in the extraction of DNA for the generation of DNA minisatellite fingerprints. It is also used for purifying RNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Diese Lösung enthält eine Mischung aus reinem Chloroform, Isoamylalkohol und Phenol, gesättigt mit Tris-EDTA, mit einem stabilisierten pH-Wert von 8,0
Anwendungen
  • Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung (25:24:1) wird bei der Extraktion von Nukleinsäuren, DNA und RNA verwendet
  • Wenn Nukleinsäuren mit der Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung extrahiert werden, wird eine klare Komponententrennung erreicht.Die in der Probe vorhandenen Proteine werden denaturiert und entfernt (gesammelt in der organischen Phase oder in der Interphase), während Nukleinsäuren in der wässrigen Phase verbleiben.Das Chloroform denaturiert Proteine und erleichtert die Trennung der wässrigen und organischen Phasen, und der Isoamylalkohol reduziert die Schaumbildung während der Extraktion.
  • Das Gemisch wird auch zur Generierung von DNA-Minisatelliten-Fingerabdrücken verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136112-00-0
Summenformel C12H19Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 301.632
MDL-Nummer MFCD00133763
InChI-Schlüssel ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
PubChem CID 66587205
IUPAC-Name Chloroform; 3-Methylbutan-1-ol; Phenol
SMILES CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Farbe Farblos
Namenshinweis Ready-to-Use saturated aq. soln.
UN-Nummer UN2922
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
pH 5.2
Menge 400 mL
Physikalische Form Flüssig