Learn More
pH-Pufferbeutel
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
30 x 20 mL
pH:
10
4.01/7.00/10.00
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Gleichbleibende Pufferquallität, da geschlossene Einzelpackungen. Mit Qualitäts-Prüfzertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer.
pH bei 25°C: 10,01
pH bei 25°C: 10,01
Spezifikation
Spezifikation
pH | 10 |
Menge | 30 x 20 mL |
Verpackung | Pufferbeutel |