Learn More
Petrolether, niedriger Siedepunkt, Honeywell
Artikelnummer. 15637070
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 101316-46-5
MDL-Nummer MFCD00081849
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
Dichte 0.63g/mL at 20°C
Siedepunkt 30°C to 40°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −49°C (−56.2°F)
UN-Nummer UN1268