Learn More
Perrhenium(VII)-säure, 99.99 %, (Spurenmetallbasis), 76.5 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
118.59 CHF - 380.90 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13768-11-1
Summenformel HO4Re
Molekulargewicht (g/mol) 251.21
MDL-Nummer MFCD00011326
InChI-Schlüssel UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC-Name Hydroxy(trioxo)rhenium
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10419970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
316180050
5 g Glasflasche
118.59 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10098821
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
316180250
25 g Glasflasche
380.90 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Reduktionsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13768-11-1
251.21
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
83718
O[Re](=O)(=O)=O
HO4Re
MFCD00011326
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
Hydroxy(trioxo)rhenium
Spezifikation
Perrhenic(VII)acid
99.99%
99.99%
HReO4
70 to 76.5% (HReO4)
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
O[Re](=O)(=O)=O
251.21
251.21
Lösung
Farblos bis hellgelb
13768-11-1
HO4Re
MFCD00011326
2.1600g/mL
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Hydroxy(trioxo)rhenium
83718
Spurenmetallbasis
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr