Learn More
Perfluor-1-Butansulfonylfluorid, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540224 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-72-4
Summenformel C4F10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 302.09
MDL-Nummer MFCD00007422
InChI-Schlüssel LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-Sulfonylfluorid
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
Namenshinweis 92%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6800g/mL
Siedepunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3(CF2)3SO2F
Brechungsindex 1.3
Menge 100 g
Relative Dichte 1.68
Formelmasse 302.09
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssigkeit