Learn More
Perfluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pentafluoropropionic anhydride act as a derivatising agent of amines and alcohols. It is used in the in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid, as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection and in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Perfluorpropionsäureanhydrid wirkt als Derivatisierungsmittel von Aminen und Alkoholen. Verwendung bei der Herstellung von halogenierten Derivaten von Phenolsäuren, die für die Bestimmung einiger biologisch wichtiger Säuren im Liquor benötigt werden, als Derivatisierungsreagenz beim Nachweis von 1,2,3,4-tetrahydroisochinolin und 1-methyl-1,2,3,4tetrahydroisochinolin als endogene Amine aus unbehandeltem Rattenhirn durch GC-Multiionennachweis und bei der gleichzeitigen Bestimmung der wichtigsten Metaboliten von Dopamin im Rattenstriatum durch Gas-Flüssigkeitschromatographie.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentafluoropropionic anhydride |
Dichte | 1.589 |
Siedepunkt | 73°C to 74°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1806446 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 310.04 |
Reinheit (%) | 98% |