Learn More
Pentaethylenglykol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-178898 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4792-15-8 | C10H22O6 | 238.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4792-15-8
Summenformel C10H22O6
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
MDL-Nummer MFCD00002878
InChI-Schlüssel JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaethylene glycol, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, pentaethyleneglycol, pentaglycol, ho ch2ch2o 5h, 3,6,9,12-tetraoxatetradocane-1,14-diol, 2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, dsstox_cid_7579, dsstox_rid_78510, dsstox_gsid_27579
PubChem CID 62551
ChEBI CHEBI:39631
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES C(COCCOCCOCCOCCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentaethylene glycol
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 338.0°C to 340.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4610 to 1.4630
Menge 5 g
Formelmasse 238.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentaethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.