Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapsel-Gehörschutz
Bietet idealen Lärmschutz durch eine Vielzahl von Lärmquellen am Arbeitsplatz und bei Freizeitaktivitäten. Der 3M™ PELTOR™ Opti-MEM™ I Gehörschutz ist sehr leicht und bietet hohen Tragekomfort.
19.35 CHF
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Rauschunterdrückung (NRR) | 27 dB |
Produktcode | Marke | Rauschunterdrückung (NRR) | Plug Shape | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rauschunterdrückung (NRR) | Plug Shape | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11736013
|
3M™
7000039616 |
27 dB | Rounded | N/A | |||||
Beschreibung
- Sehr flaches Design, das Auffälligkeit minimiert
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
Spezifikation
Gelb | |
CE-Kennzeichnung | |
27 dB |