Learn More
PEBP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D4D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | PEBP1 |
---|---|
Klon | 2D4D11 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858315
|
Proteintech
66438-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848315
|
Proteintech
66438-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
PBP binds ATP, opioids and phosphatidylethanolamine, exhibiting a lower affinity for phosphatidylinositol and phosphatidylcholine. This serine protease inhibitor inhibits thrombin, neuropsin and chymotrypsin but not trypsin, tissue type plasminogen activator and elastase. PBP contains hippocampal cholinergic neurostimulating peptide (HCNP), which may be involved in the function of the presynaptic cholinergic neurons of the central nervous system. HCNP increases the production of choline acetyltransferase but not acetylcholinesterase.Spezifikation
PEBP1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HCNP, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, PBP, PEBP, PEBP 1, PEBP1, Prostatic binding protein, Raf kinase inhibitor protein, RKIP | |
PEBP1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2D4D11 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P30086, P31044, P70296 | |
23980, 29542, 5037 | |
PEBP1 Fusion Protein Ag0864 | |
Primary | |
-20°C | |
PEBP1 |