Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Rose Bengal CAF Agar and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of yeasts and moulds and a non selective medium for total bacterial count.
Marke: Liofilchem™ 525272
Beschreibung
- Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Spezifikation
Bakterien, Hefe, Schimmelpilze, Hefe, Schimmelpilze | |
BD DIFCO | |
Agar | |
Unsteril | |
Inkubator | |
20/Packung |
Schraubkappe | |
Italy | |
Agar | |
Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi | |
10 und 25 °°C |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.