Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Path-ID™ qPCR-Mastermix
299.00 CHF - 1248.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature. |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Form | Flüssig |
Format | Tube |
PCR-Methode | qPCR |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30057778
|
Applied Biosystems™
4388644 |
500 Reaktionen |
1248.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30057772
|
Applied Biosystems™
4388643 |
100 Reaktionen |
299.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ambion™ Path-ID™ qPCR-Mastermix ist ein praktisches Enzym-, Puffer- und dNTP-Gemisch für den TaqMan™ sondenbasierten Echtzeit-PCR-Nachweis von DNA-Zielen. Er ist für Ziele optimiert, die für die Tiergesundheit von Bedeutung sind, und funktioniert auch in Gegenwart von PCR-Inhibitoren. Das Gemisch wird in einem Röhrchen geliefert, das auf 100 Reaktionen ausgelegt ist. Mit Ausnahme von PCR-Primern und -Sonden für Ihr Ziel enthält der Mastermix alles was Sie für die Echtzeit-PCR benötigen, z. B.:Spezifikation
2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature. | |
Flüssig | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
Ambion™, Path-ID™ | |
Trockeneis | |
Integrierter Heißstart |
Primer-Sonde | |
Tube | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
ROX (vorgemischt) | |
Ur (Ultrarein) | |
Tiergesundheit, Echtzeit-PCR (qPCR), Pathogennachweis | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.