Learn More
Palladium(II)-sulfat-Dihydrat, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
201.00 CHF - 894.88 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13444-98-9 |
---|---|
Summenformel | H4O6PdS |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.51 |
MDL-Nummer | MFCD00011173 |
InChI-Schlüssel | TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis |
PubChem CID | 22042048 |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Sulfat; Dihydrat |
SMILES | O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043698.03 |
1 g |
201.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11330288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043698.06 |
5 g |
894.88 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13444-98-9 | |
238.51 | |
TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L | |
22042048 | |
O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H4O6PdS | |
MFCD00011173 | |
palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis | |
Palladium(2+); Sulfat; Dihydrat |
Spezifikation
Palladium (II) sulfate dihydrate | |
13444-98-9 | |
Pulver | |
H4O6PdS | |
MFCD00011173 | |
palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis | |
O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
238.51 | |
238.51 (202.48 Anhydrous) | |
Premion™ |
(decomposition) | |
Braun bis rot | |
(Metallbasis) | |
PdSO4·2H2O | |
UN3260 | |
TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L | |
Palladium(2+); Sulfat; Dihydrat | |
22042048 | |
99.995% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H290-H302-H317
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H302-H314-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-957-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen