Learn More
Palladiumchlorid(II), reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 678°C |
Farbe | Braunrot |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | Dichlorpalladium |
Formelmasse | 177.31g/mol |
Verpackung | Fläschchen |