Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepaste, A102023-5, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | 1% on alumina powder |
Aussehen | Light gray powder |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqua regia. Insoluble in water. |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |