Learn More
Palladium, 4.5 % Rhodium, 0.5 % auf Kohlenstoffpaste, F101023-4.5/0.5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium, 4.5% Rhodium |
Namenshinweis | 0.5% on carbon paste, F101023-4.5 |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 25 g |
Geruch | Odorless |