Learn More
p-Tolyl-trichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440337
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
It can be used to produce 3-(p-Methylphenyl)cyclohexanon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann zur Herstellung von 3-(p-Methylphenyl)Cyclohexanon verwendet werden.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-35-9
Summenformel C7H7Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 225.568
MDL-Nummer MFCD00045131
InChI-Schlüssel WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
PubChem CID 69697
IUPAC-Name Trichlor-(4-methylphenyl)silan
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 218°C to 220°C
Chemischer Name oder Material p-Tolyltrichlorosilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1866557
Flammpunkt 98°C (208°F)
Formelmasse 225.58
Reinheit (%) 97%
Geruch Irritating