Learn More
p-Toluoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10108103 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 874-60-2
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.6
MDL-Nummer MFCD00000696
InChI-Schlüssel NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC-Name 4-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material p-Toluoyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -2.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 225.0°C to 227.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCl
Brechungsindex 1.5525 to 1.5545
Menge 1 L
Beilstein 09,486
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Toluoyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.