Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol-7-Agar
Der Oxoid Tergitol-7-Agar wird für die Zählung und Identifizierung von coliformen Keimen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0793B
211.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11973732
  • 218.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Bestimmen und differenzieren Sie Coliformen aus Wasser- und Lebensmittelproben durch die Verwendung von selektivem Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol-7 Agar (dehydriert) zusammen mit TTC Solution Supplement (SR0148). Tergitol 7 hemmt grampositive Organismen und ermöglicht so eine hervorragende Coliformen-Recovery. Die Fermentation von Laktose wird durch eine Farbänderung des pH-Indikators Bromothymol nach blau angezeigt. Tri-Phenyltetrazoliumchlorid (TTC) wird von den meisten coliformen Organismen mit Ausnahme von Escherichia coli und Enterobacter aerogenes schnell auf rotes Formazan reduziert, was eine einfache Differenzierung ermöglicht.
Tergitol-7 Agar basiert auf der von Chapman1 beschriebenen Formulierung und wird für die selektive Isolierung und Differenzierung der Coliformen-Gruppe empfohlen.
  • Leichte Auswertung: Leicht zu unterscheiden sind Escherichia coli (gelbe Kolonien) und Enterobacter-Arten (grünliche/gelbe Kolonien) von Coliformen (rote Kolonien).
  • Selektiv: Tergitol-7 hemmt grampositive Organismen und minimiert das Schwärmen von Proteus, wodurch eine hervorragende Rückgewinnung von Coliformen ermöglicht wird.
  • Empfohlen: zur Untersuchung von Lebensmitteln auf fäkale Kontamination2.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: NMKL, ISO.
Pulver
500 g
Tergitol-7 Agar (Basis)
Agar
Für 9,2 l Medium
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Nur für Laboranwendungen