Learn More
Oxalsäure, 5 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303737
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 4L
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
MDL-Nummer MFCD00002573
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-Name Oxalsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid
UN-Nummer UN3265
Konzentration 5 % w/v wässrige Lösung
Formelmasse 90.04
Menge Gehäuse 4L
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig