Learn More
Osmium(VIII)-oxid, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15615480 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥98,0%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Osmiumtetraoxid, Osmische Säure, Perosmiumoxid, Osmiumsäureanhydrid, Osmium-VIII-Oxid, Perosmiumsäureanhydrid, Osmiumoxid, t-4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 130 °C
Chemischer Name oder Material Osmiumtetroxid
Schmelzpunkt 39.5 °C bis 41 °C
Physikalische Form Fest
Menge 1 g
Strukturformel OsO4
UN-Nummer UN2471
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich
Formelmasse 254.23 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 7 mmHg (20 °C)
Dichte Vapor Density: 8.8 (vs air)