Learn More
Osmium(IV)-oxid, Os 83 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368298
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
CAS: 12036-02-1 | O2Os | 222.228 g/mol
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-02-1
Summenformel O2Os
Molekulargewicht (g/mol) 222.228
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
PubChem CID 187574
IUPAC-Name Osmiumdioxid
SMILES O=[Os]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium(IV) oxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water.
Formelmasse 222.2
Aussehen Black powder
Dichte 11.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Osmium(IV) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Osmium(IV) oxide