Learn More
3M™ Orangefarbene Schutzoveralls der Kategorie III aus Gewebe auf SMS-Basis
Click to view available options
Größe:
Small
Large
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | Small |
Geschlecht | Unisex |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Hood Type | 2-teilig |
Saumtyp | Umgestochen |