Learn More
Ansell™ Oceanic™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 48-913 aus Nitril
Nitril-beschichtete gestrickte Handschuhe für die Handhabung von Medien. Leicht und flexibel mit guter Beständigkeit gegen abrasive Materialien.
Marke: Ansell™ 48913090
25.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gestrickter Aufbau
- Einlage aus Baumwolljersey
- 3/4-Tauchbeschichtung
- Sicherheitsbündchen
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Mittelschwere Handschuhe | |
48-913 | |
Baumwolljersey | |
144 Paar | |
48-913 |
CE-Kennzeichnung, EN 388:4111 | |
Nitril | |
9 | |
Sicherheit | |
3/4 Handfläche getaucht | |
Gute Beständigkeit gegen abrasive Materialien |