Learn More
Ansell™ Oceanic™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 48-913 aus Nitril
Nitril-beschichtete gestrickte Handschuhe für die Handhabung von Medien. Leicht und flexibel mit guter Beständigkeit gegen abrasive Materialien.
Marke:  Ansell™ 48913110
25.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12670942
  • 37.55 CHF / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Gestrickter Aufbau
  • Einlage aus Baumwolljersey
  • 3/4-Tauchbeschichtung
  • Sicherheitsbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
Mittelschwere Handschuhe
48-913
Baumwolljersey
144 Paar
48-913
CE-Kennzeichnung, EN 388:4111
Nitril
11
Sicherheit
3/4 Handfläche getaucht
Gute Beständigkeit gegen abrasive Materialien