Learn More
O-Toluoylchlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10438500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 933-88-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933-88-0
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000668
InChI-Schlüssel GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
PubChem CID 70276
IUPAC-Name 2-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluoyl chloride
Namenshinweis 99%
Farbe Pink nach gelb
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 88°C to 90°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCl
Brechungsindex 1.5540 to 1.556
Menge 100 g
Beilstein 09, 464
Relative Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.