Learn More
o-Nitroacetophenon 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
28.04 CHF - 98.49 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 577-59-3 |
---|---|
Summenformel | C8H7NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.15 |
MDL-Nummer | MFCD00007144 |
InChI-Schlüssel | SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one |
PubChem CID | 11346 |
IUPAC-Name | 1-(2-Nitrophenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10113230
|
Thermo Scientific Acros
128320025 |
2.5 g | Glasflasche |
28.04 CHF
2.50 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10755231
|
Thermo Scientific Acros
128320200 |
20 g | Glasflasche |
98.49 CHF
20 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
577-59-3 | |
165.15 | |
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N | |
11346 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
C8H7NO3 | |
MFCD00007144 | |
2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one | |
1-(2-Nitrophenyl)ethanon |
Spezifikation
o-Nitroacetophenone | |
577-59-3 | |
100.0 | |
159.0°C (16.0 mmHg) | |
94% min. (GC) | |
O2NC6H4COCH3 | |
MFCD00007144 | |
2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one | |
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Nitrophenyl)ethanon | |
11346 | |
95% |
95% | |
94.0 | |
28.0°C to 30.0°C | |
>112°C | |
C8H7NO3 | |
1.5500 to 1.5520 | |
07, 288 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O | |
165.15 | |
165.15 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-414-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AM9600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- o-Nitroacetophenone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /