Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Sparen Sie Kosten bei Proben und Reagenzien, indem Sie das Well-Gesamtvolumen mit diesen schwarzen und weißen 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Wells auf 25 μl reduzieren.
362.00 CHF - 1045.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
---|---|
Format | Standard |
Array | 16 x 24 |
Verpackung | 100 Kartons, 25 Packungen |
Produktlinie | Nunc |
Produktcode | Marke | Farbe | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Oberflächenbehandlung | Price | Quantity & Availability | ||||
10238343
|
Thermo Scientific™
264705 |
Schwarz | Unbehandelt |
362.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10689885
|
Thermo Scientific™
264706 |
Weiß | Unbehandelt |
1045.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Thermo Scientific™ Nunc™ ShallowWell 384 Well-Platten schwarz und weiß in Standardhöhe mit einem Well-Gesamtvolumen von 25 μl für kleine Probenvolumina eignen sich ideal für Screenings mit hohem Durchsatz. Die Standard-Plattenhöhe ermöglicht eine einfache Anpassung an die meisten Automatisierungssysteme.
Wenn Sie schwarze oder weiße Nunc Mikrotiterplatten verwenden, werden Hintergrundsignal, Autofluoreszenz und Streulicht verbessert.- Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
Specifications
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
16 x 24 | |
Nunc | |
Polystyrol | |
384 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
25 | |
Shallow Well |
Standard | |
100 Kartons, 25 Packungen | |
Mikrotiterplatte | |
25 μl | |
2 bis 20 μl | |
100 | |
Standard Height |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.