Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Black Plate, TC Surface, Pack of 10
Farbe:Schwarz; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Thermo Scientific™ 164564
375.55 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ schwarze und weiße 384-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten verbessern Hintergrund, Autofluoreszenz und Crosstalk.
- Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
0,084 cm2/Well | |
10 Packungen, 30 Kartons | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
384 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
120 μl | |
10 bis 100 μl | |
Zellkultur | |
30 | |
Case of 30 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.