Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep Säulen-Set
Für eine schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA, DNA und Proteinen aus kleinen und wertvollen Proben
129.00 CHF - 2535.00 CHF
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11962502
|
Macherey-Nagel™
740966.10 |
10rxns |
129.00 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11972392
|
Macherey-Nagel™
740966.50 |
585.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11962262
|
Macherey-Nagel™
740966.250 |
250rxns |
2535.00 CHF
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.Überlegene Selektivität – Aufreinigung von RNA fraktioniert nach Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen) Isolierung kleiner RNA (18 bis 200 Basen) und großer RNA (>200 Basen) in zwei Fraktionen Isolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einer Fraktion)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung - auch ohne Phenol/Chloroform
Lyse mit chaotropischem Verfahren mit saltSpin-Säule
Praktische Handhabung - komplette Ausrüstung im Lieferumfang enthalten
NucleoSpin Filter – effiziente Probenhomogenisierung NucleoSpin Proteinentfernungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
- Silika-Membran-Technologie
- Format: Minispin-Säulen
- Probengröße: <107 cultured cells, <30mg human/tissue; <50mg plant tissue, <150μL reaction mixture
- Fragment size, small RNA: 18 to 200 bases
- Fragment size, large RNA: >200 Basen
- Typische Ausbeute: 10μg kleine RNA; 95 μg große RNA aus 107 HeLa-Zellen
- Bindungsvermögen: 200 μ g
- Elutionsvolumen, 30 μl bis 100 μl
- Vorbereitungszeit: <45min (6 preps human/animal tissue, small and large RNA); <35min (6 preps human/animal tissue, small RNA only)
- Small RNA (18 to 200 bases)
- Large RNA (>200 Basen)
- Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion), isolieren Sie Ihre Gesamtproteinfraktion Für die Aufreinigung kleiner und großer RNA und Gesamt-RNA und Isolierung der Gesamtproteinfraktion.
Spezifikation
Spin Column |
Sicherheit und Handhabung
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1