Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8,5%; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Säulenformat | Analysesäule |
Quervernetzt | Octyl |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
Beschreibung
- Standard-C8-Phasen
- Octyl-modifizierte Silikaphasen für HPLC
- Ohne Endgruppen
- Lieferbare Partikelgrößen: 3, 5, 7 und 10 μm
- Trennungsmechanismus basierend auf hydrophoben (van der Waals) Wechselwirkungen mit deutlichen Wechselwirkungen mit Silanol.
- pH-Stabilität bei 20 °C für beide Typen: 2 – 8
- Der Kohlenstoffgehalt hängt von der Phase ab
Spezifikation
Silika | |
Octyl | |
Hydrophob | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
Gehäuse C8 | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
8,50% | |
No | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
HPLC | |
Ja | |
Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Analytische HPLC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC-Säule